Wichtige Dokumente
PHL83416
12-O-Methylcarnosolsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
12-Methoxycarnosinsäure, Carnosolsäure-12-methylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1c(O)c2c(CC[C@H]3C(C)(C)CCC[C@]23C(O)=O)cc1C(C)C
InChI
1S/C21H30O4/c1-12(2)14-11-13-7-8-15-20(3,4)9-6-10-21(15,19(23)24)16(13)17(22)18(14)25-5/h11-12,15,22H,6-10H2,1-5H3,(H,23,24)/t15-,21+/m0/s1
InChIKey
QQNSARJGBPMQDI-YCRPNKLZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)