Wichtige Dokumente
PHL83259
Negundosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(1S,4aS,7S,7aS)-1,4a,5,6,7,7a-Hexahydro-7-hydroxy-1-[[2-O-(4-hydroxybenzoyl)-β-D-glucopyranosyl]-oxy]-7-methyl-cyclopenta[c]pyran-4-carbonsäure, 2′-p-Hydroxybenzoylmussaenosidsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]1[C@@H](OC=C2C(O)=O)O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3OC(=O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C23H28O12/c1-23(31)7-6-12-13(19(28)29)9-32-21(15(12)23)35-22-18(17(27)16(26)14(8-24)33-22)34-20(30)10-2-4-11(25)5-3-10/h2-5,9,12,14-18,21-22,24-27,31H,6-8H2,1H3,(H,28,29)/t12-,14-,15-,16-,17+,18-,21+,22+,23+/m1/s1
InChIKey
RFCSGMIUBXUYSE-KLZCBZFCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)