Wichtige Dokumente
PHL83258
trans-m-Cumarsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
trans-3-Hydroxyzimtsäure, (E)-3-(3-Hydroxyphenyl)-acrylsäure, m-Cumarsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
193-195 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
OC(/C=C/C1=CC=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b5-4+
InChIKey
KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL83258-100MG |