PHL82564
Isobergapten
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
5-Methoxy-2H-furo[2,3-h]-1-benzopyran-2-on, 5-Methoxyangelicin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-9-6-10-8(4-5-15-10)12-7(9)2-3-11(13)16-12/h2-6H,1H3
InChIKey
AJSPSRWWZBBIOR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)