Wichtige Dokumente
PHL82547
Garcinon D
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1,3,6-Trihydroxy-8-(3-hydroxy-3-methylbutyl)-7-methoxy-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-9H-xanthen-9-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[o]1c2c([c](c3c1cc(c(c3CCC(O)(C)C)OC)O)=O)c(c(c(c2)O)CC=C(C)C)O
InChI
1S/C24H28O7/c1-12(2)6-7-13-15(25)10-18-20(21(13)27)22(28)19-14(8-9-24(3,4)29)23(30-5)16(26)11-17(19)31-18/h6,10-11,25-27,29H,7-9H2,1-5H3
InChIKey
TYALNCRUIKOKGP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL82547-10MG | 4054839922732 |