Merck
PHL82534
Eupalitin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,4′,5-Trihydroxy-6,7-dimethoxyflavon, 3,5-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-on, 3,5-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxychromen-4-on, Betuletol, Eupaletin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.29
Beilstein:
1354525
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=C(OC)C(O)=C31
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-11-7-10-12(14(20)17(11)23-2)13(19)15(21)16(24-10)8-3-5-9(18)6-4-8/h3-7,18,20-21H,1-2H3
InChIKey
KWMAWXWUGIEVDG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL82534-10MG