PHL80604
5-O-Methylvisamminol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H18O5/c1-8-5-10(17)14-12(20-8)7-11-9(15(14)19-4)6-13(21-11)16(2,3)18/h5,7,13,18H,6H2,1-4H3/t13-/m0/s1
InChIKey
DGFLRNOCLJGHLY-ZDUSSCGKSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)