Wichtige Dokumente
PHL80460
8-Geranyloxypsoralen
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
9-[[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[o]1c2c(cc3c([o]cc3)c2OC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)cc[c]1=O
InChI
1S/C21H22O4/c1-14(2)5-4-6-15(3)9-11-24-21-19-17(10-12-23-19)13-16-7-8-18(22)25-20(16)21/h5,7-10,12-13H,4,6,11H2,1-3H3/b15-9+
InChIKey
SOVNCTNQAWWYAQ-OQLLNIDSSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)