Wichtige Dokumente
PHL80241
Carvacrol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
5-Isopropyl-2-methyl-phenol
About This Item
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Brechungsindex
n20/D 1.522 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3-4 °C (lit.)
Dichte
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
InChIKey
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 100 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)