LMPS160
Polysulfid in leichtem Mineralöl
1.5000% (15000 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
About This Item
Qualität
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Konzentration
1.5000% (15000 ppm)
InChI
1S/C18H38S3/c1-13(15(3,4)5)17(9,10)19-21-20-18(11,12)14(2)16(6,7)8/h13-14H,1-12H3
InChIKey
AVVJXRYTKMKDQS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)