G005910
LC/MS Analysis of Illicit Bath Salts on Ascentis® Express HILIC, Set 1
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in [A] acetonitrile; [B] water; (98:2, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 267 psi (18.4 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(+) TOF, Summed Ion Chromatogram
injection: 2 μL
sample: 500 ng/mL in acetonitrile
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Anwendung
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..