G005823
GC Analysis of FAMEs in Walnuts on SLB®-IL111
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: SLB-IL111, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (29647-U)
oven: 168 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: FID, 250 °C
injection: 1 μL, split 100:1
liner: 4 mm ID FocusLiner w/taper
sample: ground walnuts prepared for analysis per AOCS Official Method Ce 1k-09
Anwendung(en)
agriculture
food and beverages
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)