G005804
US EPA Method 610: GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) on SLB®-5ms
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24103-U)
oven: 70 °C (0.2 min), 25 °C/min to 265 °C, 5 °C/min to 315 °C (2 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FlD, 350 °C
carrier gas: helium, 1.3 mL/min, constant
injection: 2.0 μL pulsed splitless (30 psi until 0.2 min)
liner: 4 mm I.D. single taper
sample: 1 μg/mL PAH standard in methylene chloride
Anwendung(en)
environmental
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)