G005749
HPLC Analysis of Taxols on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 227 nm
injection: 2 μL
sample: 25 mg/L in 70:30, water:methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)