Merck
G005708
LC/MS Analysis of Melamine and Hydrolysis Products on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in 95:5 (v/v) acetonitrile:water
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(+), full scan
injection: 2 μL
sample: 1 mg/L in mobile phase
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
food and beverages
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Melamine
    Ammelide
    Atrazine-desethyl-desisopropyl-2-hydroxy
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Komponente der mobilen Phase
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)