G005695
LC/MS Analysis of Drugs of Abuse on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express RP Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water; [B] 10mM ammonium formate in acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+)
injection: 2 μL
sample: 500 ng/mL in water
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Komponente der mobilen Phase
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)