Merck
G005661
LC/MS Analysis of Anesthetics on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53590-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate, pH 4.0 with acetic acid; [B] acetonitrile; (20:80, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 2320 psi (160 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(+), SIR, m/z 235, 236, 247
injection: 2 μL
sample: 10 μg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Lidocaine
    Mepivacaine hydrochloride
    Procainamide hydrochloride
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)