G005617
GC Analysis of Aromatics in Reformulated Gasoline on SUPELCOWAX 10
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: SUPELCOWAX 10, 60 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24081)
oven: 50 °C (3 min), 15 °C/min to 265 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 265 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec
injection: 0.5 μL, 200:1 split
liner: 4 mm I.D., splitless type, single taper wool packed FocusLiner™ design
sample: reformulated unleaded gasoline
Anwendung(en)
petroleum
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)