G005522
HPLC Analysis of Oxprenolol Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; [C] diethylamine; (80:20:0.1, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 15 μL
sample: oxprenolol, 1 g/L in 50:50 heptane:isopropanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Komponente der mobilen Phase
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)