G005446
HPLC Analysis of Spice Cannabinoids on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
Empfohlene Produkte
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] 50 mM ammonium formate; [B] water; [C] acetonitrile; (10:35:55, A:B:C)
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 4075 psi (281 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 200 nm
injection: 3 μL
sample: 100 μg/mL in 45:55 water:acetonitrile
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)