Merck
G005099
GC Analysis of Wieland-Miescher Ketone Enantiomers on Astec® CHIRALDEX G-BP
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Astec CHIRALDEX G-BP, 10 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (75031AST)
oven: 155 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 12 psi
sample: peak 1: R(-)-Wieland-Miescher Ketone
peak 2: S(+)-Wieland-Miescher Ketone
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Hinweis zur Analyse
Elution order reversal on CHIRALDEX G-TA and CHIRALDEX G-DP
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)