Merck
G005041
GC Analysis of 2-Hydroxy-2-Trifluoromethyl Propionic Acid Methyl Ester Enantiomers on Astec® CHIRALDEX B-DP
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Astec CHIRALDEX B-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78023AST)
oven: 70 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
sample: peaks 1 & 2: 2-hydroxy-2-trifluoromethyl propionic acid methyl ester enantiomers
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)