Merck
G004865
GC Analysis of ‘Positive List′ Chemicals (Mix 1) on SLB®-5ms
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 80 °C (2 min), 5 °C/min to 300 °C (4 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 300 °C
scan range: m/z 40-450
carrier gas: helium, 1 mL/min constant
injection: 1.0 μL splitless (1 min)
sample: each pesticide at 20 ppm in acetone
Anwendung(en)
agriculture
food and beverages
Rechtliche Hinweise
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Dichlorvos
    Methacrifos
    Ethoprophos
    Dioxabenzofos
    Phorate
    Dimethoate
    Terbufos
    Cyanophos
    Fonofos
    Diazinon
    Isazophos
    Etrimfos
    Phosphamidon
    Dichlofenthion
    Parathion-methyl
    Pirimiphos-methyl
    Fenitrothion
    Malathion
    Fenthion
    Isofenphos
    Phenthoate
    Quinalphos
    Methidathion
    Tetrachlorvinphos
    Butamifos
    Fenamiphos
    Prothiofos
    Profenofos
    Fensulfothion
    Ethion
    Triazophos
    Edifenphos
    Piperophos
    Anilofos
    Phosalone
    Azinphos-methyl
    Pyraclofos
    Alle anzeigen (37)
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)