G004737
HPLC Analysis of Triazole Antifungal Agent Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
application for HPLC
About This Item
Empfohlene Produkte
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Astec CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 0.1 mg/mL in methanol
peaks 1&2: enilconazole
peaks 2&3: eberconazole
peaks 4&5: miconazole
peaks 6&7: ketoconazole
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)