G004699
HPLC Analysis of Phensuximide Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: [A] isopropanol; [B] hexane; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 4 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)