G004601
HPLC Analysis of α-Bromopalmitic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 5.5; [B] methanol; (40:60, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)