G004565
HPLC Analysis of FMOC-Glutamine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] methanol; (60:40, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 260 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)