G004482
HPLC Analysis of Acebutolol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (99.8:0.1:0.1, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 12 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)