G004476
HPLC Analysis of Fluoxetine Enantiomers on Narrowbore Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC V2, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (15018AST)
mobile phase: 13 mM ammonium acetate in methanol
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)