Merck
G003985
GC Analysis of QA Test Mix on SLB®-5ms, Three Different Phase Lots
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 110 °C (14 min), 15 °C/min to 325 °C (15 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 360 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec @ 110 °C
injection: 1.0 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. split, cup design
sample: Nonpolar Column Test Mix, each analyte at 500 μg/mL in methylene chloride
Anwendung(en)
general analytical
Rechtliche Hinweise
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)