Merck
G003907
GC Analysis of Fuel Oil #4 on Equity-1 (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
carrier gas: hydrogen, 45 cm/sec constant
column: Equity-1, 15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28039-U)
detector: FID, 350 °C
inj. temp.: 250 °C
injection: 0.3 μL, 200:1 split, 0.02 min pre-injection dwell time
liner: 2 mm I.D., straight
oven: 80 °C, 50 °C/min to 325 °C
sample: No.4 Fuel Oil standard, 50 mg/mL in hexane (47535-U)
Anwendung(en)
petroleum
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)