G003889
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Equity-1 (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Equity-1, 15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28039-U)
oven: 40 °C (1 min), 45 °C/min to 150 °C (2 min)
inj. temp.: 175 °C
detector: FID, 175 °C
carrier gas: hydrogen, 45 cm/sec constant
injection: 0.1 μL 300:1 split
liner: 2 mm I.D., straight
sample: Unleaded gasoline (refinery standard), neat
Anwendung(en)
petroleum
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)