ERMEB090A
Titan (Scheibe) (Elementgehalt)
ERM®, certified reference material
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
general analytical
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)