ERMDA477IFCC
Human serum (anti-ß2-glycoprotein I IgG)
certified reference material, ERM®
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
clinical testing
Lagertemp.
-65 to -96°C
Hinweis zur Analyse
For more information please click on the below product number:
ERMDA477IFCC
ERMDA477IFCC
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)