ERMBF446A
Maize GMO Standard ERM-BF446
certified reference material, 0% (MIR162) Maize for the detection of GMO maize (MIR162) with PCR, ERM®
Synonym(e):
Maize MIR162, GMO Standard ERM-BF446
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please click on the below product number:
ERMBF446A
ERMBF446A
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)