D2622LMSUB
Schwefel in leichtem Mineralöl, ASTM D2622
Calibration Set B
About This Item
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Verwandte Kategorien
Komponenten
0.1 % (1000ppm), 0.25% (2500ppm), 0.5% (5000ppm), 1.00% (10000ppm); 100 mL ea.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D2622LMSUB-1KT |