Merck
CX21005
Supelco
Carboxen® 1005 Carbon Adsorbent
20-45 mesh
Synonym(e):
Carboxen® Adsorbent
About This Item
UNSPSC-Code:
23201100
NACRES:
SB.54
product name
Carboxen® Adsorptionsmittel,
Beschreibung
Surface pH = 8.0
Qualitätsniveau
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
750 m2/g
Porengröße
26 % mesoporosity
27 % macroporosity
47 % microporosity
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Carboxene sind synthetische Kohlenstoffadsorptionsmittel, die mit großem technischem Aufwand aus Polymervorstufen hergestellt werden. Diese Partikel verformen sich nicht plastisch wie Harze und erzeugen keine Feinpartikel wie Aktivkohle. Diese Materialien werden getrocknet versendet und gelagert. Diese derivatisierten Harze bieten einen Mehrwert für eine Vielzahl von Reinigungsanwendungen zum Entfernen von Verunreinigungen mit kleinen und großen Molekülen. Sie finden sowohl in der Reinigung von Gas- als auch Flüssigphasen Anwendung, zum Beispiel bei der Entfernung homogener Katalysatoren aus pharmazeutischen Wirkstoffen (API) und von Verunreinigungen mit hohem Risiko in biochemischen Aufreinigungen wie etwa von Wirtszellproteinen aus mAbs, bei der Entfernung toxischer Schwermetalle, bei der Aufreinigung chlorierter Moleküle und bei der Entfernung extrahierbarer und auslaugbarer Substanzen. Die Größenstaffelung der Poren sorgt für verbesserte thermodynamische und kinetische Eigenschaften bei Adsorption und Desorption. Die Carboxene unterscheiden sich im Hinblick auf den relativen Prozentanteil der Porenstrukturen (Mikro, Meso und Makro), die Größe der Oberfläche und den Oberflächen.pH-Wert.
Anwendung
Carboxens® are a highly engineered synthetic carbon adsorbent engineered from polymeric precursors. These particles will not plastically deform like resins or generate fines like activated carbon. These materials are shipped and stored dried. These derivatized resins bring value to a wide range of purification applications for removing both small and large molecule impurities. They find use in both gas and liquid phase purifications. Some examples include removal of homogenous catalysts from active pharmaceutical ingredients (API)s, high-risk impurities in biochemical purifications such as host cell proteins from mAbs, removal of toxic heavy metals, purification of chlorinated molecules, and removal of extractables and leachables.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eigenschaften und Vorteile:
  • Sphärisch
  • Hart (Ball-Pan-Hardness >98 %)
  • Stabil bis 400 °C
  • Hohe Reinheit
  • Einfaches Packing
  • Stabil über den gesamten pH-Bereich
  • Erzeugen keinen Gegendruck
  • Hohe osmotische Schockstabilität
  • Gestaffelte Porengröße (von Makro zu Meso zu Mikro)
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen finden Sie auf: Spezielle Kohlenstoffadsorbtionsmittel
Rechtliche Hinweise
Carboxen isa registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)