Wichtige Dokumente
CRM45624
Dipropylphthalat
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
317.5 °C (lit.)
Dichte
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC
InChI
1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
InChIKey
MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)