Wichtige Dokumente
CRM01344
Dodemorph
mixture of stereoisomers, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
4-Cyclododecyl-2,6-dimethyl-morpholin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1CN(CC(C)O1)C2CCCCCCCCCCC2
InChI
1S/C18H35NO/c1-16-14-19(15-17(2)20-16)18-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-18/h16-18H,3-15H2,1-2H3
InChIKey
JMXKCYUTURMERF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Zielorgane
Liver
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable