97-0191
Leichtflüchtige Verbindungen in Weisswein
suitable for GC, application for SPME
About This Item
Empfohlene Produkte
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
Testparameter
sample/matrix: white wine + 25% NaCl
SPME fiber: Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction: 10 min, 40 °C (headspace)
desorption process: 3 min at 290 °C
column: VOCOL, 30 m × 0.25 mm I.D., 1.5 μm (24205-U)
oven: 40 °C (2 min) to 220 °C at 10 °C/min
inj. temp.: 290 °C
detector: GC-MS, quadrupole, m/z = 31-240
carrier gas: helium, 35 cm/sec
injection: splitless/split, closed 1 min
liner: 0.75 mm liner
sample: white wine
Eignung
application for SPME
Anwendung(en)
food and beverages
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Komponente der mobilen Phase
SPME-Faser
Standard
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)