Merck
91241
Supelco
3-Hydroxy-2-methylbuttersäure, Isomerenmischung
analytical standard
Synonym(e):
3-Hydroxy-2-methylbutansäure, Nilic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(C(C)C(C)O)=O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)