Wichtige Dokumente
90562
2-Hexyl-1-decanol
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥96.5% (GC)
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
193-197 °C/33 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−21-−15 °C (lit.)
Dichte
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCC(CO)CCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h16-17H,3-15H2,1-2H3
InChIKey
XULHFMYCBKQGEE-UHFFFAOYSA-N
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
318.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
159 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)