Merck
843271
TOYOPEARL® QAE-550C Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 100 mL, 100 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® QAE-550C Anion Exchange Media
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Leistungsmerkmale
counter ion Cl-
Verpackung
bottle of 100 mL
Hersteller/Markenname
Tosoh 43271
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
ammonium ion, quaternary phase
Partikelgröße
100 μm
Betriebs-pH-Wert
2-13
Kapazität
70 g/L±10 adsorption capacity (BSA)
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Toyopearl QAE-550 resin is a strong anion exchanger useful for purification of proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
Spezifikationen
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
Physikalische Form
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)