Merck
843153
TOYOPEARL® Butyl-650S Bulk-Medien
phase C4 (butyl), bottle of 25 mL, 35 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® Hydrophobe Wechselwirkung (HIC) Medien
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Beschreibung
Butyl-650S
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Verpackung
bottle of 25 mL
Hersteller/Markenname
Tosoh 43153
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
C4 (butyl) phase
Partikelgröße
35 μm
Betriebs-pH-Wert
1-13
Kapazität
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Allgemeine Beschreibung
Die Toyopearlpackungen für die hydrophobe Wechselwirkungschromatographie (HIC) bieten folgende Vorteile:
  • Starke Affinität zu wasserlöslichen Proteinen
  • Hohe Wiederfindung von Masse und Aktivität
  • Hohe Probenkapazität - das 2-4-fache gebräuchlicher Gele
  • Schwankende Salzkonzentrationen verändern das Bettvolumen nicht
  • Mechanisch stabil bis 7 kg/cm² (7 bar, 100 psi)
  • pH-Bereich 2-12
  • Mit 0,05 M NaOH auf der Stelle gereinigt
  • Autoklavierbar
Toyopearl-Medien bieten eine hohe Wiederfindung von Proteinen, wobei verschiedene wässrige Eluenten verwendet werden. Die Harze haben eine Ausschlußgrenze von 5 × 106 Dalton. Die große Porenweite von 1000 Å ermöglicht es diesen Materialien, sehr große Proteine mittels eines hydrophoben Wechselwirkungsmechanismus zu trennen, ohne daß Größenausschlußeffekte eintreten.
100 mL Flasche.
TOYOPEARL® HIC resins are hydrophobic interaction chromatography resins that offer the following advantages: strong affinity for water-soluble proteins, high recovery of mass and activity, high sample capacity up to 2-4 times that of gel media, fluctuating salt concentrations will not change the bed volume, mechanical stability to 7kg/cm squared (7 bar/100psi), stability at a wide pH range (2-12), clean in place with 0.5M NaOH, and autoclavable. The exclusion limit of 5x106 Da and large pore size, 1000Å, enables these packings to separate very large proteins by a hydrophobic interaction mechanism, without size exclusion effects.
Spezifikationen
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Physikalische Form
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Sonstige Hinweise
Toyopearl Butyl-650 resin has the second highest hydrophobicity of the HIC ligands offered by TBL. Its pore size is the largest of our three butyl resins. Primary applications are for the separation of proteins, their isoforms, and aggregate removal. It is typically used in interresinte purification and polishing steps
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)