Merck
822818
TOYOPEARL® MX-Trp-650M Medien in Großpackungen
phase tryptophan, bottle of 100 mL, 75 μm particle size
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Verpackung
bottle of 100 mL
Hersteller/Markenname
Tosoh 22818
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
tryptophan phase
Partikelgröße
75 μm
Betriebs-pH-Wert
3-13
Kapazität
75 g/L adsorption capacity (γ globulin)
Trenntechnik
mixed mode
Allgemeine Beschreibung
Toyopearl MX-Trp-650M ist ein multimodales Harz von hoher Kapazität, das zur Aufreinigung von monoklonalen Antikörpern und anderen Proteinen verwendet wird. Das multimodale Harz hält bei erhöhten Rohstoff- oder Pufferleitfähigkeiten eine dynamische Bindungskapazität (DBC) aufrecht. Toyopearl MX-Trp-650M ermöglicht nicht nur eine schnelle Bindung und günstige Elutionskinetik, sondern minimiert auch die für die Rohstoffverdünnung oder Säulenelution erforderliche Reinstwassermenge, was kleinere Inprozess-Poolmengen und einen höheren Durchsatz zur Folge hat.
Toyopearl MX-Trp-650M hält auch nach längeren CIP(Clean in Place)-Zyklen mit 0,5 mol/L NaOH eine hohe dynamische Bindungskapazität (DBC) aufrecht.
Spezifikationen
Mit 0,5 M NaOH reinigen (CIP).
Physikalische Form
72 % (v/v) Slurry in 20 % (v/v) Ethanol
Wird in 20 % (v/v) Ethanol versandt.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)