822726
TSKgel® ODS-100Z (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
product name
TSKgel® ODS-100Z HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 3 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 22726
Kennzeichnungsgrad
20% Carbon, encapped with trimethylsilane
Parameter
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1 cm × 2 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Matrix
spherical silica
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
3 μm
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
This general purpose reversed phase column is the workhorse for analysis of small molecular weight compounds in life science applications. Lot-to-lot reproducibility stands out.
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)