821962
TSKgel® DNA-STAT (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, ammonium ion, quaternary phase
Synonym(e):
TSKgel® DNA-STAT HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® DNA-STAT HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L23
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Cl-
Hersteller/Markenname
Tosoh 21962
Parameter
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
0.3-0.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
150 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
ammonium ion, quaternary phase
Partikelgröße
5 μm
Betriebs-pH-Wert
3-10
Trenntechnik
anion exchange
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)