82037-U
Hamilton® Hydrogen Form (12 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 mm × 4.6 mm, stainless steel hardware, HPLC Guard Cartridge Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Hamilton Hydrogen Form HPLC Guard Cartridge, Kit, 12 μm particle size, L × I.D. 2 mm × 4.6 mm, stainless steel hardware
Materialien
stainless steel hardware
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
2 mm × 4.6 mm
Matrix
Hydrogen Form
polymeric
Partikelgröße
12 μm
Betriebs-pH-Wert
1-14
Trenntechnik
ion exclusion
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)