Merck
819820
TOYOPEARL® HP Größenausschluss-Sammler, (HW-40, 50, 55, 65S), 30 μm Partikel
HP, phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 4 × 150 mL, 30 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® Größenausschluss Medien
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
Partikelgröße:
30 μm
Aktive Matrixgruppe:
hydroxylated methacrylic polymer phase
Matrix:
hydroxylated methacrylic polymer
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Verpackung
bottle of 4 × 150 mL
Hersteller/Markenname
Tosoh 19820
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylic polymer phase
Partikelgröße
30 μm
Betriebs-pH-Wert
2-13
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Toyopearl®-Harze für die Größenausschluß- und Gelfiltrations-Chromatographie haben folgende wichtige Eigenschaften:
  • Mechanisch höchst stabiles Methacrylat für den Einsatz bei hohen Flussraten
  • Stabil in organischen Lösungsmitteln
  • Können mit hydrostatischem Druck oder Pumpen ( 5-7bar) gepackt werden
  • Weiter pH-Bereich 2-12
  • Autoklavierbar
Wird als Suspension in 20% Ethanol geliefert.
Toyopearl®-Harze fraktionieren Mischungen von Proteinen und anderen hochmolekularen Verbindungen über einen weiten Größenbereich (die unten angegebenen Molekulargewichtsbereiche wurden mit globulären Proteinen bestimmt). Sie können diese Packungen bei so unterschiedlichen Analysen einsetzen, wie der Isolierung von RNA von Proteinen, der Trennung von Oligosacchariden nach dem Grad der Polymerisation sowie zur Isolierung von Agglutinin, während ein hoher Hämagglutinationstiter eingehalten wird.
Diese Produkte sind in verschiedenen Partikelgrößen erhältlich:
  • Superfine (20-40 μm): Höchste Effizienz, höchster Betriebsdruck; wird auch bei der Dünnschichtgelfiltration eingesetzt
  • Fine (30-60 μm): Empfohlen für den präparativen Labormaßstab.
  • Medium (mittel, 40-90 μm) und Coarse (grob, 50-100 μm): Für die präparative Chromatographie im größeren Maßstab, wo hohe Flussraten und ein geringer Druck wichtig sind.
Spezifikationen
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Physikalische Form
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
103.1 °F
Flammpunkt (°C)
39.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)