818150
TSKgel® ODS-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® C18 Säulen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® ODS-80Ts HPLC-Säule, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh ODS-80Ts, 18150
Kennzeichnungsgrad
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parameter
0.22 mL/min flow rate
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 2 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
80 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)